Merck
797421
Sigma-Aldrich
2-Boc-8-amino-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥63,100
¥63,100
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥63,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20N2O3
CAS番号:
分子量:
228.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥63,100
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
viscous liquid
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(CCO1)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-10(2,3)16-9(14)13-6-11(7-13)8(12)4-5-15-11/h8H,4-7,12H2,1-3H3
InChI Key
LSACGXFQGVBFLY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
797421-VAR:
797421-BULK:
797421-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
関連コンテンツ
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.