アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D 75 to 90°, c = 1.0 in DMSO
保管条件
desiccated
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC1CCN(CC1)CC[C@H]2CCCN2S(=O)(=O)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C18H28N2O3S.ClH/c1-15-7-11-19(12-8-15)13-9-16-4-3-10-20(16)24(22,23)18-6-2-5-17(21)14-18;/h2,5-6,14-16,21H,3-4,7-13H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
InChI Key
XQCJOYZLWFNDIO-PKLMIRHRSA-N
遺伝子情報
human ... HTR7(3363)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
法的情報
同等製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7389-5MG:
S7389-25MG:
S7389-BULK:
S7389-VAR:
試験成績書(COA)