Merck
797340
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[4-(azidomethyl)phenyl]-1,2-diphenylethene
別名:
TPE-MN3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H22N6
CAS番号:
分子量:
442.51
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
SMILES記法
[N-]=[N+]=NCC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(CN=[N+]=[N-])C=C4
InChI
1S/C28H22N6/c29-33-31-19-21-11-15-25(16-12-21)27(23-7-3-1-4-8-23)28(24-9-5-2-6-10-24)26-17-13-22(14-18-26)20-32-34-30/h1-18H,19-20H2/b28-27+
InChI Key
IXQXFSMBYFNNPN-BYYHNAKLSA-N
アプリケーション
TPE-MN3 is an aggregation-induced emission (AIE) dye for "Click" reactions.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
797340-25MG:
797340-VAR:
797340-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metal-Free Click Polymerization: Synthesis and Photonic Properties of Poly(aroyltriazole)s
Qin et al.
Advances in Functional Materials, 19, 1891?1900-1891?1900 (2009)
資料
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
安定かつ高効率の非ドープ型有機ELを作製するために、多数の凝集誘起発光性(AIE)材料が開発されています。これら素子の発光色は可視光の全領域にわたっており、高性能白色有機ELの作製にも成功しています。