Merck
776327
Sigma-Aldrich
4,4′,4′′-トリス[フェニル(m-トルイル)アミノ]トリフェニルアミン
98.0%
別名:
4,4′,4′′-トリス[(3-メチルフェニル)フェニルアミノ]トリフェニルアミン, N1-(3-メチルフェニル)-N4,N4-ビス[4-[(3-メチルフェニル)フェニルアミノ]フェニル]-N1-フェニル-1,4-ベンゼンジアミン, m-MTDATA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C57H48N4
CAS番号:
分子量:
789.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
98.0%
フォーム
powder
mp
194-203 °C
204-206 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(c1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccc(cc4)N(c5ccccc5)c6cccc(C)c6)c7ccc(cc7)N(c8ccccc8)c9cccc(C)c9
InChI
1S/C57H48N4/c1-43-16-13-25-55(40-43)59(46-19-7-4-8-20-46)52-34-28-49(29-35-52)58(50-30-36-53(37-31-50)60(47-21-9-5-10-22-47)56-26-14-17-44(2)41-56)51-32-38-54(39-33-51)61(48-23-11-6-12-24-48)57-27-15-18-45(3)42-57/h4-42H,1-3H3
InChI Key
DIVZFUBWFAOMCW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
高性能OLED用正孔輸送層および正孔注入層の材料
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
776327-BULK:
776327-5G:
776327-1G:
776327-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rui Chen et al.
ChemSusChem, 11(9), 1467-1473 (2018-04-08)
Inverted perovskite solar cells (PSCs) with a p-i-n structure have attracted great attention. Normally, inorganic p-type metal oxides or polymers are used as the hole-transport material (HTM), a vital component in the inverted PSCs. However, this type of HTM often
A Novel Family of Boron-Containing Hole-Blocking Amorphous Molecular Materials for Blue- and Blue?Violet-Emitting Organic Electroluminescent Devices
Kinoshita, M.; et al.
Advances in Functional Materials, 12, 780-786 (2002)
資料
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
安定かつ高効率の非ドープ型有機ELを作製するために、多数の凝集誘起発光性(AIE)材料が開発されています。これら素子の発光色は可視光の全領域にわたっており、高性能白色有機ELの作製にも成功しています。