Merck
796670
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-テトラメチルスクシノニトリル
別名:
2,2,3,3-Tetramethylbutanedinitrile, 2,3-Dicyano-2,3-dimethylbutane, Tetramethylsuccinic acid dinitrile, Tetramethylsuccinodinitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,400
¥13,400
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2
CAS番号:
分子量:
136.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,400
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
官能基
nitrile
SMILES記法
N#CC(C)(C)C(C)(C)C#N
InChI
1S/C8H12N2/c1-7(2,5-9)8(3,4)6-10/h1-4H3
InChI Key
ZVQXQPNJHRNGID-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,2,3,3-Tetramethylsuccinonitrile can be used as a reactant to synthesize:
  • 3,4-Dihydro-3H-pyrrol-2-imines by reacting with aryl lithium species in the presence of TMSCl.[1]
  • Phenyl substituted metal-free fused tetraazachlorins by condensation reaction with substituted phthalonitrile derivatives in the presence of InCl3.[2]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Kidney,Liver, Nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
796670-VAR:
796670-BULK:
796670-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
3, 4-Dihydro-3H-pyrrol-2-imines as Conformationally Restrained 1, 3-Diazabutadienes: Synthesis, Structural Properties and Protonation
Janich S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2077-2087 (2009)
An efficient synthesis of metal-free tetraazachlorins via indium complexes
Makarova EA, et al.
Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 17(08n09), 785-790 (2013)