Unfortunately, this information has not been determined.
おすすめの製品
蒸気密度
1.2 (37 °C, vs air)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
997 °F
分子量
average Mw ~99,000 by GPC
組成
solids, 25-30 wt. %
濃度
in toluene
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
転移温度
Tg -49 °C
密度
1.087 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI Key
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4.0 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
181404-50G:4548173297231
181404-BULK:
181404-50G-PW:
181404-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック