Merck
298883
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO2
CAS番号:
分子量:
129.16
Beilstein:
3588198
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −18°, c = 6 in ethanol
光学純度
ee: 98% (GLC)
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m1/s1
InChI Key
YBUPWRYTXGAWJX-RXMQYKEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ジロジウム(II)錯体におけるキラル配位子およびアルドール付加反応でのキラル助剤として採用された試薬です。不斉合成に用いられる汎用性の高いキラル助剤です。最近のレビューについてはAldrichimica Actaをご覧ください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
298883-5G:
298883-BULK:
298883-VAR:
298883-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5107-5107 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 9968-9968 (1993)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)