Merck
795879
Sigma-Aldrich
1,2-Dihydroxybenzene-d4
96 atom % D, 95% (CP)
別名:
Catechol-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D4O2H2
分子量:
114.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
96 atom % D
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+4
SMILES記法
OC1=C(O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
YCIMNLLNPGFGHC-RHQRLBAQSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
795879-BULK:
795879-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)