Merck
452440
Sigma-Aldrich
Hydroquinone-d6
98 atom % D, 99% (CP)
別名:
1,4-Dihydroxybenzene-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D4(OD)2
CAS番号:
分子量:
116.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
285 °C (lit.)
mp
174-177 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
InChI Key
QIGBRXMKCJKVMJ-UDDMDDBKSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
452440-VAR:
452440-1G:
452440-BULK:
452440-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)