Merck
740926
Sigma-Aldrich
1,2-ジヒドロキシベンゼン-d6
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
カテコール-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D6O2
分子量:
116.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
bp
245 °C (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1O[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
InChI Key
YCIMNLLNPGFGHC-UDDMDDBKSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
740926-VAR:
740926-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kristen Van Gelder et al.
Planta, 252(1), 3-3 (2020-06-10)
A stable isotope-assisted mass spectrometry-based platform was utilized to demonstrate that the plant hormone, salicylic acid, is catabolized to catechol, a widespread secondary plant compound. The phytohormone salicylic acid (SA) plays a central role in the overall plant defense program