Merck
795224
Sigma-Aldrich
trans-1-Butenylboronic acid MIDA ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14BNO4
CAS番号:
分子量:
211.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
SMILES記法
CC/C=C/B1OC(CN(C)CC(O1)=O)=O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-3-4-5-10-14-8(12)6-11(2)7-9(13)15-10/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
InChI Key
VYHBJTPGBOGZLT-SNAWJCMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This MIDA Boronate building block could be utilized in the synthesis of complex polyene-containing molecules.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
795224-1G:
795224-BULK:
795224-5G:
795224-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)