Merck
405515
Sigma-Aldrich
Poly[(o-cresyl glycidyl ether)-co-formaldehyde]
average Mn ~870
別名:
Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and 2-methylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,180
¥8,180
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,180
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥8,180
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
chunks
分子量
average Mn ~870
標識化の程度
5 epoxide functionality
粘度
35-50 cP(25 °C)(lit.)
mp
70-75 °C (lit.)
70-75 °C
転移温度
Tg (DSC) 37-39 °C
Tg 37-39 °C (DSC)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCC2OC2.Oc1c(cccc1)C.O=C
InChI
1S/C7H8O.C3H5ClO.CH2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;4-1-3-2-5-3;1-2/h2-5,8H,1H3;3H,1-2H2;1H2
InChI Key
XRYDVSRMOIMZGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
It can be used in the formation of abrasion resistant coatings for potential applications in sensors, anti-reflective, electrochromic and antimicrobial coatings. It can also be used in the formation of polyaniline based adhesive for organic electronics.[1][2][3][4]
For high temperature adhesives, coatings, electrical and laminating products.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
405515-VAR:
405515-BULK:
405515-100G:
405515-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrical characterization of polyaniline-based adhesive blends
Desvergne S, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 120(4), 1965-1973 (2011)
Layer-by-layer fabrication of nacre inspired epoxy/MMT multilayered composites
Batool S, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 135(14), 46079-46079 (2018)
Analysis of structurally complex polymers by time-lag focusing matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry
Schriemer DC, et al.
Macromolecules, 30(7), 1955-1963 (1997)
Freely suspended perforated polymer nanomembranes for protein separations
Schuster C, et al.
Scientific reports, 8(1), 4410-4410 (2018)
Agnes Rodler et al.
Journal of biotechnology, 288, 48-54 (2018-10-14)
Alternative separation methods operating in an aqueous environment are of increasing importance for further progress of molecular separation in life sciences and other industrial sectors working towards a biobased economy. By spincoating, membranes with thicknesses under 100 nm and 20