Merck
795151
Sigma-Aldrich
(S)-t-Bu-Quinox
97%
別名:
2-[(4S)-4-(1,1-dimethylethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolyl]quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18N2O
CAS番号:
分子量:
254.33
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
mp
93-98 °C
SMILES記法
CC(C)(C)[C@@H](CO1)N=C1C2=NC3=CC=CC=C3C=C2
InChI
1S/C16H18N2O/c1-16(2,3)14-10-19-15(18-14)13-9-8-11-6-4-5-7-12(11)17-13/h4-9,14H,10H2,1-3H3/t14-/m1/s1
InChI Key
ZECIAWBAXVMXKI-CQSZACIVSA-N
アプリケーション
Ligand has been shown to influence high enantioselectivity in the asymmetric conjugate addition of boronic acids to enones under palladium catalysis.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
795151-250MG:
795151-BULK:
795151-1G:
795151-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)