Merck
792055
Sigma-Aldrich
2-Azidoethyl 2-bromoisobutyrate
≥95%
別名:
2′-Azidoethyl 2-bromoisobutyrate, 2-Azidoethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-Azidoethyl-2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methyl-propanoic acid 2-azidoethyl ester, Azido-ATRP initiator, Azido-Bib
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥33,300
¥33,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥33,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10BrN3O2
CAS番号:
分子量:
236.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥33,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.482
密度
1.437 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(Br)(C)C(OCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C6H10BrN3O2/c1-6(2,7)5(11)12-4-3-9-10-8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
OYSXPOJKJKBNSG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Bifunctional initiator with a bromoisobutyryl moiety for atom transfer radical polymerization (ATRP) and an azide moiety that can be used in Cu-mediated ligation ("click" chemistry) for biomaterials, carbon nanotubes and graphene sheets.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
792055-VAR:
792055-1G:
792055-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
General Approach to Individually Dispersed, Highly Soluble, and Conductive Graphene Nanosheets Functionalized by Nitrene Chemistry
Hongkun He, Chao Gao
Chemistry of Materials, 22(17), 5054-5064 (2010)
Click chemistry as a route for the immobilization of well-defined polystyrene onto sheets
Shengtong Sun, Yewen Cao, Jiachun Feng; et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(27), 5605-5607 (2010)
資料
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
双頭型重合剤(dual initiator、二官能性もしくはヘテロ官能性開始剤とも呼ばれます)は、同時重合を独立的かつ選択的に開始できる二つの機能性部位を有しています。