Merck
492493
Sigma-Aldrich
DL-ピペコリン酸-(カルボキシ-13C)
99 atom % 13C
別名:
2-ピペリジンカルボン酸-(カルボキシ-13C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H11NO2
CAS番号:
分子量:
130.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
282 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O[13C](=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/i6+1
InChI Key
HXEACLLIILLPRG-PTQBSOBMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
492493-VAR:
492493-100MG:
492493-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)