Merck
779253
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-fluorobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
別名:
4-Fluorophenyl azide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥31,600
¥31,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥31,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4FN3
CAS番号:
分子量:
137.11
Beilstein:
1939307
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥31,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
liquid
濃度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
不純物
≤2.0% water
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4FN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
InChI Key
VHFLTICYUZLEII-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-18.4 °F
引火点(℃)
-28 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
779253-50ML:4548173958545
779253-10ML:4548173958538
779253-VAR:
779253-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Decomposition of halogen-substituted phenyl azides
Smalley, R. K. and Suschitzky, H.
Journal of the Chemical Society, 5922-5925 (1964)
Mingyu Hu et al.
Organic letters, 10(24), 5529-5531 (2008-12-05)
A panel of small molecule-based MMP inhibitors containing rhodanine warheads was assembled using "one-pot" click chemistry. Upon biological screening, moderate inhibitors were identified which specifically targets MMP-7 and MMP-13 over other MMPs.