Merck
328375
Sigma-Aldrich
1-メルカプト-2-プロパノール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥29,400
¥29,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥29,400
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2SH
CAS番号:
分子量:
92.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥29,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
58-60 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)CS
InChI
1S/C3H8OS/c1-3(4)2-5/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
FETFXNFGOYOOSP-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Mercapto-2-propanol is a chain transferring agent that is the sixth series of hydrogen bonded 1,2-propanols which can be used to form polymeric chains with low molecular weight and short chain length.[1][2]
アプリケーション
1-Mercapto-2-propanol can be used as a self-assembled monolayer on the gold surfaces with potential use in electrochemical applications.[3] It may also be used as a chiral agent which can be used in the chemical analysis of enantiomers.[4]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
328375-BULK:
328375-VAR:
328375-5G:
328375-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microwave Spectrum, Conformation and Intramolecular Hydrogen Bonding of 1-Mercapto-2-propanol.
Marstokk KM, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 44(9), 339-345 (1990)
Structural evolution of self-assembled monolayer of 1-mercapto-2-propanol on Au (1 1 1) in a N2 flow: an electrochemical and STM study.
Rhee CK and Kim YN
Applied Surface Science, 228(1-4), 313-319 (2004)
Microwave spectrum, conformation and intramolecular hydrogen bonding of 1-mercapto-2-propanol
Marstokk KM, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 44, 339-345 (1990)
Non-local spatial frequency response of photopolymer materials containing chain transfer agents: II. Experimental results.
Guo J, et al.
Journal of Optics, 13(9), 095602-095602 (2011)
Determination of enantiomeric excess of some amino acids by second-order calibration of kinetic-fluorescence data.
Naghashian-Haghighi A, et al.
Analytical Biochemistry, 550(1-4), 15-26 (2018)