Merck
900374
Sigma-Aldrich
α-Tocopherol-(phenyl-13C6)
≥99 atom % 13C, ≥96% (CP)
別名:
Vitamin E-(phenyl-13C6)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C23H50O2
分子量:
436.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥96% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
yellow to brown
質量シフト
M+3
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCCC1(C)CC[13C]2=[13C](C)[13C](O)=[13C](C)[13C](C)=[13C]2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29?/m1/s1/i23+1,24+1,25+1,26+1,27+1,28+1
InChI Key
GVJHHUAWPYXKBD-CVPWOIPRSA-N
関連するカテゴリー
詳細
α-Tocopherol (vitamin E) is a lipid-soluble antioxidant found in whole grains, nuts, and oils. It is known to scavenge reactive oxygen species by interacting with lipids during oxidative stress.[1][2]
α-Tocopherol-(phenyl-13C6) is an isotope of vitamin E wherein all the six phenyl carbons are replaced by 13C6 carbon.
アプリケーション
α-Tocopherol-(phenyl-13C6) can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
ANTIOXIDANTS-Role of Antioxidant Nutrients in Defense Systems
Encyclopedia of food sciences and nutrition, 282-289 (2003)
The role of alpha-tocopherol in plant stress tolerance
Munne-Bosch S
Journal of Plant Physiology, 162(7), 743-748 (2005)