Merck
777196
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-13C-benzoic acid
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC7H8O3
分子量:
153.14
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+7
SMILES記法
OC(C1=CC=CC=C1O[13CH3])=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i11-3
InChI Key
ILUJQPXNXACGAN-ZEWNHULJSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
777196-VAR:
777196-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)