Merck
739685
Sigma-Aldrich
メチルグリオキサル-13C3 溶液
20 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
別名:
アセチルホルムアルデヒド-13C3 溶液, ピルバルデヒド-13C3 溶液, ピルビン酸アルデヒド-13C3 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CO13CHO
分子量:
75.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solution
濃度
20 wt. % in H2O
質量シフト
M+3
SMILES記法
[13CH3][13C](=O)[13CH]=O
InChI
1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
AIJULSRZWUXGPQ-VMIGTVKRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
739685-VAR:
739685-BULK:
試験成績書(COA)