アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1c(O)c2c(CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]23C(O)=O)cc1C(C)C
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(2)14-11-13-7-8-15-20(3,4)9-6-10-21(15,19(23)24)16(13)17(22)18(14)25-5/h11-12,15,22H,6-10H2,1-5H3,(H,23,24)/t15-,21+/m0/s1
InChI Key
QQNSARJGBPMQDI-YCRPNKLZSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00111-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)