Merck
T46108
Sigma-Aldrich
1,2,4-トリアゾール
98%
別名:
3,4-Diazapyrrole, 4H-1,2,4-Triazole, s-Triazole (8CI)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H3N3
CAS番号:
分子量:
69.07
Beilstein:
104767
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
bp
260 °C (lit.)
mp
119-121 °C (lit.)
SMILES記法
c1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
InChI Key
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,2,4-トリアゾールとその誘導体は、多くの医薬物の重要な構造部分です。トリアゾールは、遷移金属イオンを含む配位化合物を形成するためのリガンドとしても働くことができます。その電子不足の性質に起因して、トリアゾールは優れた電子伝達特性および正孔阻止特性を示すことから、有望な有機材料として材料科学において応用されています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T46108-VAR:
T46108-100G:
T46108-BULK:
T46108-500G:
T46108-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mononuclear, oligonuclear and polynuclear metal coordination compounds with 1, 2, 4-triazole derivatives as ligands.
Haasnoot JG
Coordination Chemistry Reviews, 200, 131-185 (2000)
Applications of Metal-Free 1, 2, 4-Triazole Derivatives in Materials Science.
Diaz-Ortiz A
Current Organic Chemistry, 19(7), 568-584 (2015)
1, 2, 4-Triazoles: Synthetic approaches and pharmacological importance.
Al-Masoudi IA
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 42(11), 1377-1403 (2006)
Aline Moulin et al.
Amino acids, 44(2), 301-314 (2012-07-17)
Ghrelin is a 28-residue peptide acylated with an n-octanoyl group on the Ser 3 residue, predominantly produced by the stomach. Ghrelin displays strong growth hormone (GH) releasing activity, which is mediated by the activation of the so-called GH secretagogue receptor
Camila C Amorim et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 48(3), 183-190 (2013-01-30)
This study evaluated the adsorption capacity of ethylenthiourea (ETU) and 1H-1,2,4-triazole (1,2,4-T) for two commercial activated carbons: charcoal-powdered activated carbon (CPAC) and bovine bone-powdered activated carbon (BPAC). The tests were conducted at a bench scale, with ETU and 1,2,4-T diluted