アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.447
bp
159.1 °C (lit.)
密度
1.426 g/mL at 25 °C (lit.)
1.433 g/mL at 25 °C
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
O=S1OCCO1
InChI
1S/C2H4O3S/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2H2
InChI Key
WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.1 °F
引火点(℃)
91.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
774251-BULK:
774251-25G:
774251-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
シグマアルドリッチでは、MUアイオニックソリューションズ(MUIS、旧宇部興産)製のリチウムイオン電池用高純度電解液、溶媒、添加剤を販売しています。
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
エネルギー貯蔵システムにおけるニッケルリッチ層状酸化物正極材料の課題と製造プロセスについて説明しています。
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.