Merck
774103
Sigma-Aldrich
nanopowder, 60-80 nm particle size (SAXS), ≥99.5% trace metals basis
別名:
Copper nanoparticles
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,260
¥8,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,260
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
CAS番号:
分子量:
63.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141805
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥8,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.5% trace metals basis
フォーム
nanopowder
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
粒径
60-80 nm (SAXS)
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Copper nanopowders have seen use in biomedical applications as an antimicrobial[1] ; as plasmonic materials[2] and as a component of reforming catalysts[3].
調製ノート
Partially Passivated: <  5% oxygen added by weight
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
774103-VAR:
774103-5G:4548173926056
774103-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
銅 powder, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203122
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
807958
Jayesh P Ruparelia et al.
Acta biomaterialia, 4(3), 707-716 (2008-02-06)
The antimicrobial properties of silver and copper nanoparticles were investigated using Escherichia coli (four strains), Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus (three strains). The average sizes of the silver and copper nanoparticles were 3 nm and 9 nm, respectively, as determined
Vizcaino; A.J.; et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 32, 1450-1461 (2007)
Chan; G.H.; et al.
Nano Letters, 7, 1947-1952 (2007)
Daniel L Priebbenow et al.
Organic letters, 15(24), 6155-6157 (2013-11-28)
A method has been developed for the preparation of N-alkynylated sulfoximines involving the copper-catalyzed decarboxylative coupling of sulfoximines with aryl propiolic acids. A range of substituents on both the sulfoximidoyl moiety and the aryl group of the propiolic acid were
Hiroshi Sato et al.
Science (New York, N.Y.), 343(6167), 167-170 (2013-12-18)
Carbon monoxide (CO) produced in many large-scale industrial oxidation processes is difficult to separate from nitrogen (N2), and afterward, CO is further oxidized to carbon dioxide. Here, we report a soft nanoporous crystalline material that selectively adsorbs CO with adaptable