Merck
736945
Sigma-Aldrich
5-メチル-3,4-ヘキサジエン-1-オール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥11,100
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥11,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12O
CAS番号:
分子量:
112.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.477
密度
0.863 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)=C=CCCO
InChI
1S/C7H12O/c1-7(2)5-3-4-6-8/h3,8H,4,6H2,1-2H3
InChI Key
JPVXYBRKKQSXLO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.1 °F
引火点(℃)
65.6 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
736945-BULK:
736945-500MG:
736945-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)