Merck
774111
Sigma-Aldrich
nanopowder, 40-60 nm particle size (SAXS), ≥99.5% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,530
¥9,530
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,530
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
CAS番号:
分子量:
63.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥9,530
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.5% trace metals basis
フォーム
nanopowder
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
粒径
40-60 nm (SAXS)
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Copper nanopowder, 40-60 nm particle size (SAXS) can be used for a variety of applications such as printed electronics,[1] electroless copper plating,[2] heat transfer fluids,[3] catalysis,[4] and thermal energy storage.[5]
調製ノート
Partially Passivated: < 10% oxygen added by weight
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
774111-BULK:
774111-VAR:
774111-5G:4548173924861
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
銀 nanopowder, &lt;100&#160;nm particle size, contains PVP as dispersant, 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
576832
銅 powder, max. particle size 5 micron, weight 100&#160;g, purity 99.8%
GF18361425
銅 powder, max. particle size 50 micron, weight 1000&#160;g, purity 99%
GF52483664
Ultrasound assisted dispersal of a copper nanopowder for electroless copper activation
Graves JE, et al.
Ultrasonics Sonochemistry, 29, 428-438 (2016)
Evaluation of copper nanoparticles-Paraffin wax compositions for solar thermal energy storage
Lin SC and Al-Kayiem HH
Solar Energy, 132, 267-278 (2016)
Low-cost and high-throughput synthesis of copper nanopowder for nanofluid applications
Maji NC, et al.
Chemical Engineering Journal, 353, 34-45 (2018)
Copper nanoparticles for printed electronics: routes towards achieving oxidation stability
Magdassi S, et al.
Materials, 3(9), 4626-4638 (2010)
Chan; G.H.; et al.
Nano Letters, 7, 1947-1952 (2007)