Merck
772046
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-His(Trt)-OH
97% (HPLC)
別名:
Fmoc-N(im)-trityl-D-histidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥3,870
5 G
¥17,300
25 G
¥36,300
¥3,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥3,870
5 G
¥17,300
25 G
¥36,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H33N3O4
CAS番号:
分子量:
619.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥3,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]22/D -85.0°, c = 1% in chloroform
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
141-146 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)NC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m1/s1
InChI Key
XXMYDXUIZKNHDT-DIPNUNPCSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
772046-25G:
772046-5G:
772046-VAR:
772046-BULK:
772046-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Seon-Yeong Kwak et al.
Amino acids, 46(12), 2777-2785 (2014-09-15)
Caffeic acid (CA) is one of the antioxidants found in plants, which protects vascular cells against vascular injuries from oxidative stress. In our previous study, caffeoyl-prolyl-histidine amide (CA-L-Pro-L-His-NH2; CA-PH; a CA derivative) was synthesized, which exhibited a strong antioxidant activity