Merck
772003
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asn(Trt)-OH
97%, for peptide synthesis
別名:
Fmoc-N-trityl-D-asparagine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,090
5 G
¥29,300
25 G
¥114,000
¥9,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,090
5 G
¥29,300
25 G
¥114,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H32N2O5
CAS番号:
分子量:
596.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥9,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Fmoc-D-Asn(Trt)-OH, 97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
211-216 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m1/s1
InChI Key
KJYAFJQCGPUXJY-UUWRZZSWSA-N
関連するカテゴリー
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
772003-5G:
772003-25G:
772003-BULK:
772003-VAR:
772003-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)