Merck
77004
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hydrogen difluoride solution
~50% in acetonitrile
別名:
TBABF, Tetrabutylammonium bifluoride, Tetrabutylammonium difluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥51,300
¥51,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥51,300
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HF2)
CAS番号:
分子量:
281.47
Beilstein:
4729304
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥51,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solution
濃度
~50% in acetonitrile
不純物
≤1% water
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[F-].F[H].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.2FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI Key
ZHBDKVWQJKYIFF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • シリカ膜のエッチング液として用います
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 求核的フッ素化
  • 開環フッ素化反応
  • 置換反応
その他情報
Efficient fluorinating agent[1][2]
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
< 10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77004-BULK:
77004-100ML:4548173305851
77004-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P. Bosch et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4733-4733 (1987)
F. Camps et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4294-4294 (1989)