Merck
767875
Sigma-Aldrich
6-Nitropyridine-2-carboxylic acid
97%
別名:
6-Nitro-2-picolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥18,200
¥18,200
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥18,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4N2O4
CAS番号:
分子量:
168.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,200
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
169-172 °C
官能基
carboxylic acid
nitro
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-6(10)4-2-1-3-5(7-4)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
MIHFOFLNJIPDRY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
767875-500MG:
767875-VAR:
767875-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)