Merck
766135
Sigma-Aldrich
3-Butenylzinc bromide solution
0.6 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥44,300
¥44,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥44,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7BrZn
CAS番号:
分子量:
200.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥44,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solution
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
濃度
0.6 M in THF
不純物
<5% free chloride
官能基
allyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Zn]CCC=C
InChI
1S/C4H7.BrH.Zn/c1-3-4-2;;/h3H,1-2,4H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
BBPYRBGCVVBQPH-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Nucleophlic reagent applicable for substitution and addition reactions. Also could be used in cross coupling reactions (Negishi couplings).
technical-documents
法的情報
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-5.8 °F
引火点(℃)
-21 °C
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
766135-50ML:4548173318936
766135-VAR:
766135-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)