Merck
765937
Sigma-Aldrich
Sulfolane-13C4
99 atom % 13C, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C4H8O2S
分子量:
124.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98%
フォーム
solid
質量シフト
M+4
SMILES記法
O=S1([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1)=O
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
HXJUTPCZVOIRIF-JCDJMFQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
350.6 °F - closed cup
引火点(℃)
177 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
765937-VAR:
765937-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)