スキップする
D1523
N,N′-ジアセチルキトビオース
≥96% (HPLC)
別名:
2-アセトアミド-2-デオキシ-4-O-(2-アセトアミド-2-デオキシ-β-D-グルコピラノシル)-D-グルコピラノース, 4-O-(2-アセトアミド-2-デオキシ-β-D-グルコピラノシル)-2-アセトアミド-2-デオキシ-D-グルコース, キトビオース
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥107,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H28N2O11
CAS番号:
分子量:
424.40
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
61689
¥107,000
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 15.00 to 19.00 °, c = 9.00-11.00 mg/mL in water
color
off-white
mp
245-247 °C (lit.)
solubility
H2O: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C16H28N2O11/c1-5(21)17-9-13(25)14(8(4-20)27-15(9)26)29-16-10(18-6(2)22)12(24)11(23)7(3-19)28-16/h7-16,19-20,23-26H,3-4H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,22)/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15?,16+/m1/s1
InChI key
CDOJPCSDOXYJJF-CBTAGEKQSA-N
Application
β(1,4)結合N-アセチル-D-グルコサミンの二量体であるジアセチルキトビオース/キトビオースは、一部の細菌によってN-アセチルグルコサミンの代替源として使用されています。[1]本化合物は、キトビオーストランスポーターシステムならびにβ-N-アセチルグルコサミニダーゼおよびキトビオースホスホリラーゼなどの酵素を研究、識別、特性評価するための発酵研究で使用されます。[2][3]
Biochem/physiol Actions
Vibrio, StreptomycesSerratiaのようなキチン分解菌において、N,N'-ジアセチルキトビオース(GlcNAc2)は、キチナーゼの主要な分解産物であるだけではなく、キチナーゼ産生を誘導する最小の物質でもあります。 本化合物は、自身はキチナーゼを発現しなくても、腸内キチン分解菌が産生したGlcNAc2に曝露されたE. coliによって炭素源として利用される可能もあります。ほとんどの生物において、GlcNAc2は、ホスホエノールピルビン酸:糖ホスホトランスフェラーゼ系(PTS)を介して取り込まれます。GlcNAc2は、解糖系酵素の活性を研究するための基質や阻害剤としても使用されています。
Preparation Note
Barker, S.A., et al., J. Chem. Soc., 2218 (1958)の方法によって調製されています。
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T2144N8759N9376
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
H2O: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
warm ethanol: acetic acid (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mp
245-247 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
D1523-50MG: + D1523-10MG-PW: + D1523-1MG: + D1523-BULK: + D1523-10MG: + D1523-5MG: + D1523-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)