Merck
765201
Sigma-Aldrich
Lithium manganese oxide
greener alternative
spinel, electrode sheet, size 5 in. × 10 in.
別名:
酸化マンガン(III,IV)リチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiMn2O4
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
詳細
Nominal Voltage: 4.7 V, Li/Li+
アッセイ
≥98%
フォーム
sheet
組成
loading, ≥80%
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
≥80% loading
サイズ
5 in. × 10 in.
厚さ
~25 μm
粒径
10-13 μm (typical)
キャパシティ
110 mAh/g
120 mAh/g(nominal at 0.1C)
mp
>1000 °C
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[O-][Mn]=O.O=[Mn]=O
InChI
1S/Li.2Mn.4O/q+1;;;;;;-1
InChI Key
VLXXBCXTUVRROQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Lithium manganese oxide (LMO) is a class of electrode material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.[1][2][3][4]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
LMO spinel electrode sheet is a cost-effective and thermally stable cathode material. It has a three-dimensional framework that is useful in the fabrication of lithium-ion batteries for hybrid electrical vehicles (HEVs).[5][6][7]
その他情報
Crystal Structure: Spinel, cubic, Fd-3m
Operating Condiditons:
  • Recommended maximum charge voltage: 5.0 V vs Li/Li+
  • Recommended maximum charge current: 3 C
  • Recommended cut-off voltage for discharge: 3.5 V vs Li/Li+
  • Recommended maximum discharge current: 5 C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
765201-BULK:
765201-VAR:
765201-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Guyomard, D.; et al.
Journal of the Electrochemical Society, 139, 937-937 (1992)
Kim, D.; et al.
Journal of the Electrochemical Society, 159, A193-A193 (2012)
Improved lithium manganese oxide spinel/graphite Li-ion cells for high-power applications
Amine K, et al.
Journal of Power Sources, 129(1), 14-19 (2004)
Lattice vibrations of materials for lithium rechargeable batteries I. Lithium manganese oxide spinel
Julien CM and Massot M
Materials Science and Engineering, B, 97(3), 217-230 (2003)
Preparation of spinel lithium manganese oxide by aqueous co-precipitation
Naghash AR and Lee JY
Journal of Power Sources, 85(2), 284-293 (2000)
資料
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Qiao教授のレビューでは、エネルギー貯蔵技術を進歩させながら、フッ化リチウム金属電池の安定した微細構造が検討されています。
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
固体酸化物燃料電池と電解装置は、開発の初期段階にかかわらず、化学エネルギーから電気エネルギーへの変換の可能性を示しています。
すべて表示