Merck
765058
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(N-carbazolyl)-N-ethylcarbazole
99% (HPLC)
別名:
9′-Ethyl-9,3′:6′,9′′-ter-9H-carbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H27N3
CAS番号:
分子量:
525.64
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99% (HPLC)
フォーム
powder
mp
308-313 °C
λmax
342 nm in THF
SMILES記法
CCn1c2ccc(cc2c3cc(ccc13)-n4c5ccccc5c6ccccc46)-n7c8ccccc8c9ccccc79
InChI
1S/C38H27N3/c1-2-39-33-21-19-25(40-35-15-7-3-11-27(35)28-12-4-8-16-36(28)40)23-31(33)32-24-26(20-22-34(32)39)41-37-17-9-5-13-29(37)30-14-6-10-18-38(30)41/h3-24H,2H2,1H3
InChI Key
IGNAMAKPDIBFKL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Host materials for efficient solution-processed blue phosphorescent devices.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
765058-VAR:
765058-BULK:
765058-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
安定かつ高効率の非ドープ型有機ELを作製するために、多数の凝集誘起発光性(AIE)材料が開発されています。これら素子の発光色は可視光の全領域にわたっており、高性能白色有機ELの作製にも成功しています。