分子量
average Mn 5,000
mp
54-59 °C
PDI
≤1.3
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
InChI Key
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
764582-BULK:
764582-VAR:
764582-1G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
This review will focus on the sub-sector of drug delivery concerning the delivery of nucleic acids, with a particular focus on poly(ethyleneimine).
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
EPR効果を利用したドラッグデリバリーシステムと戦略における最近の進歩について、特に新素材を用いた刺激応答システムに焦点を当てて紹介します。