Merck
306185
Sigma-Aldrich
Polyethylenimine
80% ethoxylated solution, 37 wt. % in H₂O
別名:
PEI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
ポリエチレンイミン、80%エトキシ化 溶液, 37 wt. % in H2O
形状
liquid
分子量
Mw 110,000
濃度
37 wt. % in H2O
pH
12
転移温度
pour point 0 °C
密度
1.08 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
塗料や印刷用インク用添加剤、電気めっき用光沢剤、粘土やでんぷんのカチオン性修飾剤、接着性/直接性の促進剤。
特徴および利点
基本ポリマ-。
非黄変膜形成ポリアミン。多重分枝型、対称ポリマ-。 約80%の第一級および第二級アミンはエトキシ化されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
306185-VAR:
306185-100G:
306185-BULK:
306185-250G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qingzha Deng et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 143-143 (2020-04-05)
Factors such as poor engraftment, retention, and survival of the transplanted stem cells are deemed to limit their therapeutic efficacy for wound regeneration. Hence, it is necessary to explore these issues in order to resolve them. In this study, we
資料
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。
すべて表示