Merck
762261
Sigma-Aldrich
ジクロロ[1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-2-イミダゾリジニリデン][[5-[(ジメチルアミノ)スルホニル]-2-(1-メチルエトキシ-O)フェニル]メチレン-C]ルテニウム(II)
別名:
Zhan触媒-1B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥9,985
500 MG
¥24,250
2 G
¥88,910
¥9,985
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥9,985
500 MG
¥24,250
2 G
¥88,910
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H43Cl2N3O3RuS
CAS番号:
分子量:
733.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,985
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Ru+2](=C2N(CCN2c4c(cc(cc4C)C)C)c3c(cc(cc3C)C)C)=Cc1c(ccc(c1)[S](=O)(=O)N(C)C)OC(C)C.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C21H26N2.C12H17NO3S.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-9(2)16-12-7-6-11(8-10(12)3)17(14,15)13(4)5;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;3,6-9H,1-2,4-5H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
OXLURKCRXVAJQS-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
Zhan Catalyst-1B(Hoveyda-Grubbs型触媒)は、次の用途で使用できます。
  • 分子ふるい支持体への固定化を介した触媒活性が高いハイブリッドオレフィンメタセシス触媒の調製。[1]
  • 分岐デンドリマー合成の触媒として。[2]
  • 閉環メタセシス(RCM)反応。[3]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
762261-100MG:
762261-500MG:
762261-BULK:
762261-2G:
762261-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stereoselectivity in N-iminium ion cyclization: development of an efficient synthesis of ?-cephalotaxine
Liu H, et al.
Organic Letters, 17(18), 4444-4447 (2015)
Hoveyda-Grubbs type metathesis catalyst immobilized on mesoporous molecular sieves-The influence of pore size on the catalyst activity
Shinde T, et al.
Catalysis Today, 179(1), 123-129 (2012)
Oliver Kreye et al.
Macromolecular rapid communications, 35(3), 317-322 (2013-12-21)
The combination of the Passerini reaction and olefin cross-metathesis is shown to be a very useful approach for the divergent synthesis of dendrimers. Castor oil-derived platform chemicals, such as 10-undecenoic acid and 10-undecenal, are reacted in a Passerini reaction with