Merck
761729
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-methylbenzoxazole
97%
別名:
6-Bromo-2-methylbenzo[d]oxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrNO
CAS番号:
分子量:
212.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
44-49 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1nc2ccc(Br)cc2o1
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChI Key
ZCGXHOLCXPKKBO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
761729-VAR:
761729-BULK:
761729-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)