Merck
699993
Sigma-Aldrich
5-メトキシベンゾオキサゾール-2-チオール
97%
別名:
2-メルカプト-5-メトキシベンゾ[d]オキサゾール, 5-メトキシ-2(3H)-ベンゾオキサゾールチオン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,000
¥16,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NO2S
CAS番号:
分子量:
181.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
218-223 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2oc(S)nc2c1
InChI
1S/C8H7NO2S/c1-10-5-2-3-7-6(4-5)9-8(12)11-7/h2-4H,1H3,(H,9,12)
InChI Key
QGTUVLRFJOUWBN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
699993-1G:
699993-VAR:
699993-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)