Merck
760307
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyridine-5-carboxaldehyde
97%
別名:
5-Formyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyridine, [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5N3O
CAS番号:
分子量:
147.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
165-170 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
O=Cc1cccc2ncnn12
InChI
1S/C7H5N3O/c11-4-6-2-1-3-7-8-5-9-10(6)7/h1-5H
InChI Key
DTAPWKGEDZQFBL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
760307-500MG:
760307-BULK:
760307-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)