SIK270110
SIK2701-10
SIK2701-10-250MG
¥13,400
1 of 10
SYNF414250
Synthware™ two neck round bottom flask with angled side neck
Sigma-Aldrich
Z163961
Gravity column
G8270
D-(+)-グルコース
H6908
抗HA ウサギ宿主抗体
525839
ニオブ(V)酸シュウ酸アンモニウム 水和物
MP5350105
MakroPor, silicon membrane
T6793
モノクロナール抗チューブリン, アセチル化 マウス宿主抗体
GHS232
Hematoxylin Solution, Gill No. 2
BASMF2064
Replacement frit for Reference Electrodes
G7528
≥97%
N(=N\c2cc(cc(c2)C(=O)O)C(=O)O)/c1cc(cc(c1)C(=O)O)C(=O)O
1S/C16H10N2O8/c19-13(20)7-1-8(14(21)22)4-11(3-7)17-18-12-5-9(15(23)24)2-10(6-12)16(25)26/h1-6H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)/b18-17+
MXBBZODCMBYDCL-ISLYRVAYSA-N
Biomedical Materials
Polymerization Tools
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
SIK2701-10-250MG: SIK2701-10-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.