Merck
760110
Sigma-Aldrich
4-シアノ-4-[(ドデシルスルファニルチオカルボニル)スルファニル]ペンタノール
4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanol
別名:
ドデシルチオールシアノチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,400
5 G
¥92,200
¥19,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,400
5 G
¥92,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H35NOS3
分子量:
389.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥19,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid or liquid (Powder or Solid or Crystals or Chunk(s) or Semi-solid or Liquid)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(CCCO)C#N
InChI
1S/C19H35NOS3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-23-18(22)24-19(2,17-20)14-13-15-21/h21H,3-16H2,1-2H3
InChI Key
SAFBIHFUHZPVOZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
可逆的付加開裂連鎖移動(RAFT)重合は、多分散性の狭い複雑な構造のポリマーの生成に使用されます。4-シアノ-4-[(ドデシルスルファニルチオカルボニル)スルファニル]ペンタノールは、水酸基化トリチオカルボネートRAFT試薬です[1]。RAFTおよび開環重合用の二重開始剤として使用され、定義されたブロックコポリマーを生成します。幅広いビニルモノマーの重合化をコントロールできます。[2]
アプリケーション
スチレンのビニルモノマー、メタクリレート、アクリルアミド、および環状モノマー由来のブロックコポリマーのRAFTおよび開環重合用の開始剤です。[2]
特徴および利点
良好な加水分解安定性を示し、幅広いモノマーおよび反応条件に適しています。[2]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
760110-1G:4548173311531
760110-5G:4548173311548
760110-BULK:
760110-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thiocarbonylthio compounds (SC (Z) SR) in free radical polymerization with reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT polymerization).
Chiefari, J., Mayadunne, R. T., Moad, C. L., Moad, G., Rizzardo, E., Postma, A., & Thang, S. H.
Macromolecules, 36(7), 2273-2283 (2003)
One-step synthesis of block copolymers using a hydroxyl-functionalized trithiocarbonate RAFT agent as a dual initiator for RAFT polymerization and ROP
Kang, H. U., Yu, Y. C., Shin, S. J., & Youk, J. H.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 51(4), 774-779 (2013)
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
資料
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Micro Review:RAFT(可逆的付加/開裂連鎖移動)重合
プロトコル
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
すべて表示
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー