Merck
754781
Sigma-Aldrich
3-Ethylcarbazole
97%
別名:
3-Ethyl-9H-carbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13N
CAS番号:
分子量:
195.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
148-152 °C
SMILES記法
CCc1ccc2[nH]c3ccccc3c2c1
InChI
1S/C14H13N/c1-2-10-7-8-14-12(9-10)11-5-3-4-6-13(11)15-14/h3-9,15H,2H2,1H3
InChI Key
DJMRXHOKZAERIV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
754781-1G:
754781-BULK:
754781-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)