Merck
754188
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-iodobenzoate
95%
別名:
3-Amino-2-iodobenzoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8INO2
CAS番号:
分子量:
277.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.649
密度
1.802 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COC(=O)c1cccc(N)c1I
InChI
1S/C8H8INO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4H,10H2,1H3
InChI Key
NDSPWJRSUXVPSQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
754188-VAR:
754188-BULK:
754188-250MG:4548174000410