Merck
29524
Sigma-Aldrich
(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-di-tert-butylphenyl)phosphine]
≥97%, optical purity ee: ≥99%
別名:
(R)-2,2′-Bis[bis(3,5-di-tert-butyl)phosphino]-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-3,5-t-Bu-MeOBIPHEP, SL-A121-2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,500
500 MG
¥81,100
5 G
¥380,000
¥21,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,500
500 MG
¥81,100
5 G
¥380,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C70H96O2P2
CAS番号:
分子量:
1031.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97%
光学純度
ee: ≥99%
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1cccc(P(c2cc(cc(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3cc(cc(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c1-c4c(OC)cccc4P(c5cc(cc(c5)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c6cc(cc(c6)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C70H96O2P2/c1-63(2,3)45-33-46(64(4,5)6)38-53(37-45)73(54-39-47(65(7,8)9)34-48(40-54)66(10,11)12)59-31-27-29-57(71-25)61(59)62-58(72-26)30-28-32-60(62)74(55-41-49(67(13,14)15)35-50(42-55)68(16,17)18)56-43-51(69(19,20)21)36-52(44-56)70(22,23)24/h27-44H,1-26H3
InChI Key
PBYRAYONARLAQJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
アプリケーション
(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-di-tert-butylphenyl)phosphine] can be used as a ligand to prepare:
  • 1,2-Dihydropyridines through Rh-catalyzed cycloaddition of diynes to sulfonimines.[1]
  • Enantiorich disubstituted γ-lactams via intramolecular allylic alkylation reaction using Pd catalyst.[2]
  • A Ru-metal complex, which acts as a hydrogenation catalyst applicable in the synthesis of an organic building block (S)-3-fluoromethyl-γ-butyrolactone.[3]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
29524-1G:
29524-100MG:
29524-500MG:
29524-BULK:
29524-VAR:
29524-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly enantioselective rhodium-catalyzed [2+2+2] cycloaddition of diynes to sulfonimines
Amatore M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(12), 4576-4579 (2013)
Development of a scalable synthesis of (S)-3-fluoromethyl-γ-butyrolactone, building block for Carmegliptin′s lactam moiety
Adam J-M, et al.
Organic Process Research & Development, 15(3), 515-526 (2011)
Enantioselective γ-lactam synthesis via palladium-catalyzed intramolecular asymmetric allylic alkylation
Bantreil X, et al.
Synlett, 2009(09), 1441-1444 (2009)
資料
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.