Merck
751138
Sigma-Aldrich
1-(Methoxycarbonyl)ethyl benzodithioate
≥97%
別名:
2-[(Phenylthioxomethyl)thio]propanoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12O2S2
CAS番号:
分子量:
240.34
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.6288
bp
275.2-284.4 °C
密度
1.1777 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H12O2S2/c1-8(10(12)13-2)15-11(14)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI Key
WPFPXUQEUXJYHU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
RAFT agent for controlled radical polymerization; well-suited for polymerization of methacrylates, methacrylamides, and to a lesser extent styrenes, acrylates, and acrylamides. Chain Transfer Agent (CTA)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
751138-VAR:
751138-1G:
751138-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
CSIROの研究者による、RAFT重合に関するレビューです。
プロトコル
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
すべて表示