Merck
754102
Sigma-Aldrich
TES-ADT
>99% (HPLC)
別名:
5,11-ビス(トリエチルシリルエチニル)アントラジチオフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥66,600
¥66,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥66,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H38S2Si2
CAS番号:
分子量:
566.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥66,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
>99% (HPLC)
フォーム
solid
損失
0.5 wt. % TGA, 250 °C
mp
128-135 °C
半導体特性
P-type (mobility=1 cm2/V·s)
SMILES記法
CC[Si](CC)(CC)C#Cc1c2cc3ccsc3cc2c(C#C[Si](CC)(CC)CC)c4cc5ccsc5cc14
InChI
1S/C34H38S2Si2/c1-7-37(8-2,9-3)19-15-27-29-21-25-13-17-36-34(25)24-32(29)28(16-20-38(10-4,11-5)12-6)30-22-26-14-18-35-33(26)23-31(27)30/h13-14,17-18,21-24H,7-12H2,1-6H3
InChI Key
NYBWUHOMYZZKOR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
754102-BULK:
754102-100MG:
754102-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
LEDおよび太陽電池のような光電子デバイスにおける有機材料は、学術的および商業的に大きな関心事です。
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Zhenan Bao教授(Stanford University)が、有機電界効果トランジスタ(OFET)用の本質的に伸縮可能な高分子半導体を開発するための5つの手法を紹介します。
すべて表示