Merck
932604
Sigma-Aldrich
Ge-OMe TPA
別名:
4,4′,4′′,4′′′-Germanetetrayltetrakis(N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C80H72GeN4O8
分子量:
1290.09
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
組成
Carbon content, 73-76%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(C=C1)=CC=C1N(C(C=C2)=CC=C2[Ge](C3=CC=C(N(C4=CC=C(OC)C=C4)C5=CC=C(OC)C=C5)C=C3)(C6=CC=C(N(C7=CC=C(OC)C=C7)C8=CC=C(OC)C=C8)C=C6)C9=CC=C(N(C%10=CC=C(OC)C=C%10)C%11=CC=C(OC)C=C%11)C=C9)C%12=CC=C(OC)C=C%12
InChI Key
XBJLELSVFCNTIY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Organic hole transport layer (HTL) play very important role for realizing high performance and low-cost planar p-i-n perovskite solar cells (pero-SCs).Our 4,4′,4′′,4′′′-germanetetrayltetrakis(N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline), also known as Ge-OMe TPA can substantially simplify synthetic procedure by reducing device cost. This HTL can also facilitate the sequent growth of high-quality perovskite films, giving a significantly enhanced photovoltaic efficiency.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
932604-1G:
932604-BULK:
932604-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecular design with silicon core: toward commercially available hole transport materials for high-performance planar p?i?n perovskite solar cells
Xue R, et al.
Journal of Material Chemistry A, 6, 404-413 (2018)