Merck
753874
Sigma-Aldrich
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
COOH functionalized, fluorescence λem 575 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in H2O
別名:
QDアルキル官能基化, Trilite(トリライト), 蛍光ナノ結晶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CdSxSe1-x/ZnS
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
liquid
濃度
1 mg/mL in H2O
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
直径
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
蛍光検出
λem 575 nm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
これらの光および熱安定量子ドット材料は、全ての色で同等の蛍光および分子速度を持っています。放出ピークが狭く鋭いため、多重化時のピークの重なりが少なくなります。
アナリシスノート
半値全幅:30~40 nm
法的情報
サイトダイアグノスティックスの製品
光エレクトロニクス研究でのみ使用してください。
Trilite is a trademark of Cytodiagnostics Inc.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
753874-BULK:
753874-5ML:4548173311487
753874-5ML-PW:
753874-1ML-PW:
753874-VAR:
753874-1ML:4548173311470
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
有望な低コストの太陽電池技術としての色素増感太陽電池。
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
量子ドットの合成法、利点と欠点および量子ドット太陽電池デバイスの構造、効率と短所に関して最新研究をご紹介します。
すべて表示